Kluczowe dokumenty
05-724MG
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Myc Tag, klon 4A6
clone 4A6, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Klon 4A6 Znacznik anty-Myc, Przeciwciało anty-Myc, Przeciwciało wykrywające znacznik Myc
Wybierz wielkość
1 MG
9390,00 zł
9390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1008
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
9390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
9390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1008
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYC(4609)
Opis ogólny
Rozpoznaje i jest specyficzny dla rekombinowanych białek zawierających znacznik epitopowy Myc (EQKLISEEDL) w różnych kontekstach sekwencji. Rozpoznaje również ludzki Myc.
Specyficzność
Rozpoznaje i jest specyficzny dla rekombinowanych białek zawierających znacznik epitopowy Myc (EQKLISEEDL) w różnych kontekstach sekwencji; rozpoznaje również ludzki Myc.
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 410-420 (MEQKLISEEDL) ludzkiego Myc
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Podkategoria badawcza
Znaczniki epitopowe
Wykrywaj znacznik Myc za pomocą tego przeciwciała anty-Myc Tag, klon 4A6 zatwierdzony do stosowania w ChIP, IF, IP, WB i IC.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on Myc-tagged recombinant protein in sequence contexts
Opis wartości docelowych
zależy od masy cząsteczkowej znakowanego białka
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
PBS
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yi-Chao Lee et al.
Journal of biomedical science, 25(1), 76-76 (2018-11-09)
The brain predominantly expressed RING finger protein, Znf179, is known to be important for embryonic neuronal differentiation during brain development. Downregulation of Znf179 has been observed in motor neurons of adult mouse models for amyotrophic lateral sclerosis (ALS), yet the
Min Jun Jang et al.
Cell death & disease, 8(12), 3201-3201 (2017-12-14)
Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) is the master regulator of adipocyte differentiation and is closely linked to the development of obesity. Despite great progress in elucidating the transcriptional network of PPARγ, epigenetic regulation of this pathway by histone modification remains
Yu-Jung Chang et al.
Cancers, 12(10) (2020-10-07)
Increased ROS proto-oncogene 1 (ROS1) expression has been implicated in the invasiveness of human oral squamous cell carcinoma (OSCC). The cellular distribution of ROS1 has long-been assumed at the plasma membrane. However, a previous work reported a differential cellular distribution
Sahasransu Mahapatra et al.
Nucleic acids research, 39(10), 4023-4034 (2011-01-27)
FACT complex is involved in elongation and ensures fidelity in the initiation step of transcription by RNA polymerase (pol) II. Histone variant H2A.Z is found in nucleosomes at the 5'-end of many genes. We report here H2A.Z-chaperone activity of the
Roeland Lameris et al.
Immunology, 149(1), 111-121 (2016-06-18)
Ligation of the CD1d antigen-presenting molecule by monoclonal antibodies (mAbs) can trigger important biological functions. For therapeutic purposes camelid-derived variable domain of heavy-chain-only antibodies (VHH) have multiple advantages over mAbs because they are small, stable and have low immunogenicity. Here
Questions
  1. What is the size? 1mg?
    1 answer
    1. The pack size of this product is 1 mg.