Z742338
2MAG MIXdrive 60 HT 60-punktowe mieszadło do pracy w wysokich temperaturach
for simultaneous work with 60 test tubes, use with external control unit
Synonim(y):
Mieszadło magnetyczne odporne na zużycie, Mieszadło wielopozycyjne, indukcyjne mieszadło wielopozycyjne, magnetyczna indukcyjna płyta mieszająca
Wybierz wielkość
15 780,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
15 780,00 zł
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
positions 60
40 W stirring power
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 40260
Parametry
≤200 °C temp. limit (in air)
≤95 °C temp. limit (in water)
szer. × śr. × wys.
245 mm × 375 mm × 38 mm
śr. mieszadła
32.5 mm
pojemność mieszadła
1-500 mL , per stirring position
masa
9.7 kg
Opis ogólny
MIXdrive 60
60 (6x10) pozycji mieszania, odpowiednie dla 60 probówek testowych,
idealne do integracji, odległość punktu mieszania 32,5 mm.
Cechy i korzyści
Niezwykle solidna konstrukcja i wydajność, łatwa do czyszczenia
i maksymalna odporność, zanurzalna w kąpieli wodnej lub olejowej,
nadaje się do stosowania w inkubatorach CO2 i piekarnikach.
Dostępne dwa różne zakresy temperatur:
wersja podstawowa do +50 C, wersja HT do +95 C
zanurzalna w kąpielach wodnych i do +200 C w piecach,
indywidualne wymiary na życzenie.
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)