Kluczowe dokumenty
Z742331
2MAG luMIX single point stirrer with light function
AC/DC input 100-240 V, US 3-pin plug
Synonim(y):
magnetyczna płytka mieszająca, mieszadło laboratoryjne, mieszadło magnetyczne, podświetlane mieszadło, podświetlane mieszadło indukcyjne, płyta indukcyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
stainless steel housing
stainless steel plate
Właściwości
positions 1
4 Step Stirring Power (25/50/75/100 percent
4 step)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 31001
Parametry
-10-50 °C temp. limit (at 80 percent humidity)
100-2000 rpm speed
szer. × śr. × wys.
188 mm × 238 mm × 44 mm
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 180 mm × 200 mm
pojemność mieszadła
1-3000 mL , per stirring position
masa
~3.6 kg
Opis ogólny
Ultrapłaskie, odporne na zużycie mieszadło magnetyczne z 1 dużą pozycją mieszania i płytką luminescencyjną, objętość mieszania do 3000 ml, odpowiednie również do lepkich mediów. Funkcja mieszania i funkcja podświetlenia przełączane oddzielnie.
Cechy i korzyści
Mieszanie - w 100% bezobsługowe i odporne na zużycie dzięki indukcyjnej koncepcji 2mag-Magnetic-Drive do wydajnego mieszania roztworów, niezwykle szeroki zakres prędkości od 100 do 2000 obr/min, mieszanie bez szarpnięć nawet przy niskich prędkościach, 4-stopniowe ustawienie mocy dla dużej mocy w odniesieniu do dużych i lepkich objętości mieszania oraz zmniejszona moc do ciągłej pracy bez nagrzewania.
Oświetlenie - Jasna i nie nagrzewająca się luminescencyjna płyta PMMA,
białe diody LED o jednorodnej jasności i zmiennej intensywności światła
(4-stopniowe), nieodbijające światła.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)