Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 524,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
524,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
acrylic housing, transparent polyethersulfone membrane (0.22 um)
description
Bubble point – typical (psi using water): 45, Effective Filtration Area (cm2): 4.4, Typical water flow rate (ml/min at 15 psi & 23°C): 100
sterility
sterile
packaging
box of 50 ea
manufacturer/tradename
GVS Life Sciences FJ25BSCPS0
diam.
25 mm
weight
6.86 g
color
transparent
pore size
0.22 μm
fitting
(Inlet / outlet: Female luer lock/Male luer slip)
General description
Zastosowania:
Hodowla komórkowa, klarowanie, filtracja roztworów alkoholowych, filtracja roztworów wodnych, filtracja sterylna
Średnica membrany (mm): 25
Średnica obudowy (mm): 33
Waga (g): 6.86
Materiał obudowy: Akryl
Materiał membrany: Polieterosulfon
Kolor: Przezroczysty
Wielkość porów (μm): 0,45
Wlot / wylot: Female luer lock/Male luer slip
Ciśnienie Bar:5
Typowe natężenie przepływu wody (ml/min przy 15 psi & 23°C): 100
Punkt pęcherzykowy - typowy (psi przy użyciu wody): 45
Efektywna powierzchnia filtracji (cm2): 4,4
Sterylność: TAK
Hodowla komórkowa, klarowanie, filtracja roztworów alkoholowych, filtracja roztworów wodnych, filtracja sterylna
Średnica membrany (mm): 25
Średnica obudowy (mm): 33
Waga (g): 6.86
Materiał obudowy: Akryl
Materiał membrany: Polieterosulfon
Kolor: Przezroczysty
Wielkość porów (μm): 0,45
Wlot / wylot: Female luer lock/Male luer slip
Ciśnienie Bar:5
Typowe natężenie przepływu wody (ml/min przy 15 psi & 23°C): 100
Punkt pęcherzykowy - typowy (psi przy użyciu wody): 45
Efektywna powierzchnia filtracji (cm2): 4,4
Sterylność: TAK
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?