Z741807
Extech Portable Indoor Air Quality, Carbon Dioxide (CO2) Meter
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
battery included
WEEE compliant
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Extech Instruments CO240
humidity measuring range
10-90 %RH, accuracy: ±5 %RH, resolution: 0.1 %RH
zakres pomiaru
0-9999 ppm, accuracy: ±75 ppm, resolution: 1 ppm (CO2)
zakres pomiaru temperatury
-10-50 °C, accuracy: ±1.0 °C, resolution: 0.1 °C
rozmiar
8.3 in. (211 mm) × 2.4 in. (60 mm) × 1.6 in. (40 mm)
masa
6.4 oz (181.4 g)
moc baterii
6 AAA
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)