Z741428
MyBath™ mini water bath
AC/DC input 230 V AC, UK plug, capacity 2 L
Synonim(y):
mini łaźnia wodna, osobista wanna inkubacyjna
Wybierz wielkość
3760,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3760,00 zł
Polecane produkty
Materiały
stainless steel chamber
Właściwości
CE compliant
0.1 °C temp. increments
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B2000-2-GB
Parametry
Ambient +5-100 °C temp. range (No cooling capacity. Min temp ambient +5 ºC)
szer. × wys. × śr.
6.5 in. × 8 in. × 6 in.
pojemność
2 L
rozmiar komory
5.5 in. × 6 in. × 4 in.
Opis ogólny
Its hinged lid provides a secure, covered environment and can be flipped open (to the rear) or completely and instantly removed at the user′s option. It includes Quick-Cal™ in-lab user calibration function.
Note: the racks only comes with the 4L model
Cechy i korzyści
- Łatwe w użyciu elementy sterujące, które umożliwiają użytkownikowi cyfrowy wybór i monitorowanie temperatury.
- Temperatura jest wyświetlana na dużym, 3-cyfrowym wyświetlaczu; Dokładność: ± 0,5 °C. Przyrosty: 0.1 °C. Równomierność: ± 0,2 °C.
- Wkładki do statywów na probówki są sprzedawane oddzielnie.
- Pokrywa na zawiasach zapewnia bezpieczne, zakryte środowisko i może być odwrócona (do tyłu) lub całkowicie i natychmiastowo zdjęta.
- Spust pozwala na bezproblemową wymianę wody.
- Funkcja kalibracji użytkownika Quik-CAL.
- Bezszwowa komora ze stali nierdzewnej; komory są odporne na rdzę i nie mają narożników, w których mógłby gromadzić się brud lub zanieczyszczenia.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)