Kluczowe dokumenty
BMSB20002EUK
Sigma-Aldrich
MyBath Digital Water Bath
capacity, 2 L, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
mini łaźnia wodna, osobista wanna inkubacyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiały
stainless steel plate
Właściwości
capacity 2 L
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B2000-2-E-UK
Parametry
+5 °C temp. range (+100 °C)
szer. × śr. × wys.
6.5 in. × 8 in. × 6 in., exterior
komora szer. × śr. × wys.
5.5 in. × 6 in. × 4 in.
Opis ogólny
  • Łaźnia wodna MyBath jest wyposażona w łatwe w użyciu elementy sterujące, które umożliwiają użytkownikowi cyfrowy wybór i monitorowanie temperatury.
  • Temperatura jest wyświetlana na dużym, 3-cyfrowym wyświetlaczu; Dokładność: +/- 0.5°C. Przyrosty: 0.1°C. Równomierność: +/- 0.2°C
  • Wkładki do statywów na probówki są sprzedawane oddzielnie
  • Pokrywa na zawiasach zapewnia bezpieczne, zakryte środowisko i może być odwrócona (do tyłu) lub całkowicie i natychmiastowo zdjęta.
  • Spust umożliwia bezproblemową wymianę wody
  • Funkcja kalibracji użytkownika Quik-CAL
  • Bezszwowa komora ze stali nierdzewnej; komory są odporne na rdzę i nie mają narożników, w których gromadziłby się brud lub zanieczyszczenia
Informacje prawne
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)