Z741395
Accuris™ Compact Balance
capacity 10000 g, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
laboratory balances, small balance, weighing balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W3300-10K-E
zakres pomiaru
resolution: 0.1 g
zakres pomiaru nośności
10000 g
Parametry
0.1 g readability
pojemność
10000 g
outside size
18.8 cm (7.5 in.) × 28 cm (11 in.) × 8 cm (3.1 in.)
śr. szalki
18 cm (7 in.)
Opis ogólny
The Compact series includes 6 models covering a wide range of maximum weight capacities and come with a draft shield ring to prevent air currents from affecting measurements.
The larger capacity models (1000 g, 5000 g, and 10,000 g) do not include the draft shield ring.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)