Kluczowe dokumenty
Z740648
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 25 mL, stopper joint: 0, volume 10-25 mL, accuracy: 5 mL
Wybierz wielkość
12 EA
387,00 zł
387,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
387,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
387,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
flat bottom
Połączenie
joint: stopper0
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pkg of 12 ea
zakres pomiaru objętości
10-25 mL, accuracy: 5 mL
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolby Erlenmeyera z przezroczystego szkła borokrzemowego o standardowych ściankach do standardowych zastosowań laboratoryjnych. Wąski otwór wylotowy ze ściętym brzegiem. Podziałka referencyjna i miejsce znakowania w kolorze białym. ASTM E 1404, DIN 12380.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)