Kluczowe dokumenty
Z740606
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 600 mL, volume 50-500 mL
Wybierz wielkość
6 EA
328,00 zł
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
328,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 50 mL
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
zakres pomiaru objętości
50-500 mL
pojemność
600 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wysoka zlewka Berzelius ze szkła borokrzemowego z podziałką referencyjną i dziobkiem do nalewania. Standardowe jednolite ścianki i płaskie dno zapewniają równomierne rozprowadzanie ciepła.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)