Z740533
KDS Legato™ 111, dual syringe nanoliter infuse/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
Synonim(y):
pompa dozująca, pompa infuzyjna
Wybierz wielkość
14 890,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
14 890,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
accuracy± 0.5%
1 channel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788111
Parametry
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
rozmiar
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
pojemność
0.0005-10 mL
masa
2.66 kg (5.9 lb)
Opis ogólny
Cechy:
- Mieści jedną lub dwie strzykawki od 0,5 μL do 10 ml
- Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
- Niezrównana łatwość obsługi
- Funkcja blokady panelu dotykowego
- Podświetlenie LED na panelu przednim
- W pełni metalowa obudowa
- Wbudowany stolik na strzykawki
- Siła liniowa do 30 funtów
- Zaawansowane techniki mikrokrokowe
- Wbudowany interfejs RS485
- Port USB
- Interfejs I/O i TTL
- Tryb pracy ciągłej
- Zapora przeciwwypływowa
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)