Kluczowe dokumenty
Z742419
Q-Tube gas purging set
12 SS, pack of 1 ea
Wybierz wielkość
1 EA
9050,00 zł
9050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
9050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.51
9050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Q Labtech 100-QT00PG-012SS
Parametry
180 psi max. pressure
Opis ogólny
The parts with direct chemical contact are made of 316 stainless steel, PTFE, Simriz, or glass.
Q-Tube-Purging-12-SS / 100-QT00PG-012SS can be operated safely and accurately with high reproducibility with a wide range of gases, including HCl, NH3, H2, O2, N2, Ar, D2, CO, CO2, and etc. The set contains all items needed for immediate use.
Informacje prawne
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)