Merck
Z247758
Coors high-alumina crucible cover
diam. 59 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 65613
Średnica
59 mm
Opis ogólny
For Z247642
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1