Z684872
Quick-release clamps
with 5/8 x 12 in. extension, for 150 mm (6 in.) Schott flange
Synonim(y):
zacisk szybkomocujący, zaciski
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6517-56
Opis ogólny
Zaciski SS do użytku z kolbami reakcyjnymi i głowicami z kołnierzem Schott 100 mm. Pręt przedłużający może być zamocowany do ramy nośnej i pomaga ustabilizować zespół reakcyjny.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)