Z681717
MyFuge™ 12 mini centrifuge
with COMBI-Rotor™ for microtubes or PCR strips/tubes, AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
benchmark Scientific mini centrifuge, microfuge, personal centrifuge
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Właściwości
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
to hold 32 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 8-tube PCR strips, 0.2 mL
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C1012
Parametry
2000 × g
5500 rpm speed (2000 × g)
5500 rpm
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
dł. × szer. × wys.
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
Opis ogólny
With a fixed speed that produces, 2,000 x g, this centrifuge is perfect for quick spin downs. Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
Cechy i korzyści
- Simultaneously runs 12 microtubes and 4 PCR strips or 32 x 0.2 mL PCR tubes
- Quick spin downs with fixed speed of 2,000 x g
- 100-240 V with US style plug
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)