Kluczowe dokumenty
Z679143
Anti-static unisex laboratory coats
size XL
Synonim(y):
odzież laboratoryjna
Wybierz wielkość
1 EA
409,00 zł
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
409,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
46181532
NACRES:
NB.35
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rozmiar
XL
Właściwości
CE compliant
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
Wytrzymały, biały, bawełniano-poliestrowy fartuch laboratoryjny wielokrotnego użytku o gramaturze 210 g/m, z siatką Nega-stat zapewniającą ochronę elektrostatyczną.
  • Przód zapinany na zatrzaski
  • Dwie kieszenie na biodrach i jedna na piersi, wszystkie wzmocnione napami
  • Długość końcowa 100 cm, z centralnym tylnym otworem wentylacyjnym
Zgodność z normą prEN1149-3:2001
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)