BR114845
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 5 mL, with internal thread, round bottom
Synonim(y):
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
Wybierz wielkość
2250,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2250,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
polypropylene tube
round bottom
sterylność
sterile
Właściwości
RNase and DNase free
Internal thread
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 114845
Parametry
-196 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
pojemność
5 mL
probówka śr.
12.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Probówki kriogeniczne1191 są idealne do przechowywania materiałów biologicznych w fazie gazowej ciekłego azotu.
- Duży oszroniony obszar znakowania i kolorowe wkładki nasadki ułatwiają identyfikację próbki.
- Zawiera szczelną zakrętkę chroniącą próbkę.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)