Z678821
2mag hotMIX 1 hotplate stirrer
AC/DC input 100 / 240 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
induction heated stirrer, induction hotplate plate, laboratory hotplate stirrer, magnetic heating stir plate, magnetic hotplate stirrer
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 61001
Parametry
100-1,6000 rpm speed
szer. × śr. × wys.
120 mm × 140 mm × 80 mm
śr. płytki
120 mm
pojemność mieszadła
1-3,000 mL
masa
2 kg
pobór energii
500 W
Opis ogólny
Warning LED in case of hot plate, 3 integrated over temperature protection loops against overheating.
- Small footprint
- Maintenance-free & wear-free
- SoftStar setting for reliable, jerk-free centering of stirring bar
- Heating temp + 200°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)