Kluczowe dokumenty
Z676985
ART® Softfit L Reload System
maximum volume 1000 μL, Tip design ART 1000L, Reload insert, low retention: no
Synonim(y):
Końcówka pipety z filtrem barierowym, Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej
Wybierz wielkość
4 X 768 EA
3087,50 zł
3087,50 zł
Cena katalogowa3250,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 X 768 EA
3087,50 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
3087,50 zł
Cena katalogowa3250,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
low retention: no
Reload insert
Tip design ART 1000L
opakowanie
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2779-RI
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
1000 μL
pojemność
1000 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Designed to be compatible with LTS, the Molecular Bio Products Softfit L Reload System provides ART barrier pipette tips in color coded inserts by volume size. Choose from five pipette tip volume sizes with the option of low retention technology.
Each individual insert within the Softfit L Reload System is clearly identified with both product number and lot number allowing researchers to enjoy space-saving and environmental benefits of a reload tip system without loosing product traceability.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)