Z757772
Sartorius filter pipette tips
volume range 0.5-20 μL, sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Synonim(y):
Końcówki do pipet filtrujących, końcówki do pipet, końcówki do pipetowania
Wybierz wielkość
915,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
915,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless
polypropylene (Virgin)
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
filter
opakowanie
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Sartorius 790021F
maksymalna pojemność
20 μL
zakres pojemności
0.5-20 μL
pojemność
0.5—20 μL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Końcówki te mają więcej miejsca między próbką a filtrem niż konwencjonalne końcówki z filtrem, dzięki czemu nie trzeba się martwić, że próbka dotknie filtra, niezależnie od techniki pipetowania i rodzaju cieczy.
Zalety:
- Pipetowanie cieczy pieniących się, takich jak bufory i białka
- Pipetowanie rozpuszczalników
- Pipetowanie odwrotne
- Wiele funkcji dozowania pipet elektronicznych
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)