Z676845
ART® Softfit L Reload System™
maximum volume 20 μL, Tip design ART 20L, Reload insert, low retention: no
Synonim(y):
Końcówka pipety z filtrem barierowym, Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej
Wybierz wielkość
4113,50 zł
Cena katalogowa4330,00 złZaoszczędź 5%Wybierz wielkość
About This Item
4113,50 zł
Cena katalogowa4330,00 złZaoszczędź 5%Polecane produkty
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
low retention: no
Reload insert
Tip design ART 20L
opakowanie
pack of 960 ea (50 inserts of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2749-RI
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
20 μL
pojemność
20 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Each individual insert within the Softfit L Reload System is clearly identified with both product number and lot number allowing researchers to enjoy space-saving and environmental benefits of a reload tip system without loosing product traceability.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)