Kluczowe dokumenty
Z676802
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 1000XL, Hinged rack
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
Wybierz wielkość
4 X 768 EA
3173,00 zł
3173,00 zł
Cena katalogowa3340,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 X 768 EA
3173,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
3173,00 zł
Cena katalogowa3340,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 1000XL
opakowanie
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2179-05-HR
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
1 mL
pojemność
1000 μL
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)