Kluczowe dokumenty
Z676675
ART® barrier tip
maximum volume 100 μL, Tip design ART 100, Hinged rack, low retention: no
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
Wybierz wielkość
5 X 960 EA
3180,00 zł
3180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 960 EA
3180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
3180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
low retention: no
Hinged rack
Tip design ART 100
opakowanie
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2065-HR
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
100 μL
pojemność
100 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Samouszczelniające się końcówki barierowe ART są dostarczane w opakowaniach przyjaznych dla środowiska. Sterylny system przeładunku końcówek barierowych łączy w sobie indywidualnie pakowane blistry wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu i nowe stojaki na zawiasach. Wciskany pojemnik na blistry z łatwością umieszcza końcówki barierowe ART w stojakach na zawiasach, zapewniając możliwość układania ich w stosy, oszczędność miejsca i łatwą obsługę jedną ręką. Puste stojaki na zawiasach umożliwiają łatwą konwersję do systemu przeładunkowego ART.
Produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, końcówki ART są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy i pirogenów i są idealne do pipetowania próbek radioaktywnych, procedur amplifikacji nukleinowej lub wszelkich zastosowań, w których wymagana jest krytyczna obsługa próbek.
Dostępne jako wkłady przeładunkowe składające się ze sterylnych, wstępnie załadowanych blistrów z 96 końcówkami z lub bez stojaków na zawiasach. Puste stojaki na zawiasach są również dostępne osobno.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)