Z676640
ART® barrier tip
maximum volume 20 μL, Tip design ART 20P, Hinged rack, low retention: no
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
Wybierz wielkość
3553,00 zł
Cena katalogowa3740,00 złZaoszczędź 5%Wybierz wielkość
About This Item
3553,00 zł
Cena katalogowa3740,00 złZaoszczędź 5%Polecane produkty
Materiały
colorless
colorless tip
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
low retention: no
Hinged rack
Tip design ART 20P
opakowanie
rack of 96
pack of 960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2149P-HR
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
20 μL
pojemność
20 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, końcówki ART są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy i pirogenów i są idealne do pipetowania próbek radioaktywnych, procedur amplifikacji nukleinowej lub wszelkich zastosowań, w których wymagana jest krytyczna obsługa próbek.
Dostępne jako wkłady przeładunkowe składające się ze sterylnych, wstępnie załadowanych blistrów z 96 końcówkami z lub bez stojaków na zawiasach. Puste stojaki na zawiasach są również dostępne osobno.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)