Kluczowe dokumenty
Z675849
Microflex® Dura Flock® nitrile gloves
size XL
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
Wybierz wielkość
50 EA
199,00 zł
500 EA
1820,00 zł
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
199,00 zł
500 EA
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
green gloves
green nitrile
rozmiar
XL
sterylność
non-sterile
non-sterile
Właściwości
disposable
latex free
powder-free
opakowanie
pack of 50 ea (boxes of 50)
package of 50 ea
producent / nazwa handlowa
MICROFLEX DFK-608-XL
Microflex DFK-608-XL
dł. × grubość
9.7 in. (245 mm) × 4.7 mil (0.12 mm)
Opis ogólny
Microflex Dura Flock are the first cotton flock-lined nitrile gloves that keep your hands dry, comfortable, and protected. Normal disposable nitrile gloves are chemically treated to make them easier to put on and take off. They are either chlorinated or polymer-coated for this purpose, and as a result, their inner surface is smooth and slick. This allows moisture to build up between your skin and the glove.
Dura Flocks lining pulls moisture away from your skin. You′ll notice how much more comfortable it is working in these gloves.
  • 8 mil nitrile - 25% thicker than standard disposable gloves for increased durability and superior protection
  • Excellent flexibility makes Dura Flock extremely comfortable to wear for extended periods reducing hand fatigue
  • Exclusive ultra-thin moisture-absorbing flock lining keeps hands dry
  • Fully textured for a firm, reliable grip
  • 100% nitrile, latex-free
Thickness:
  • Cuff: 0.08 mm (3.1 mil)
  • Palm: 0.12 mm (4.7 mil)
  • Finger: 0.14 mm (5.5 mil)
  • Length: 245 mm (9.7")
Informacje prawne
Dura Flock is a registered trademark of Microflex Corp.
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)