Kluczowe dokumenty
Z653276
Julabo® HighTech series refrigerated/heating circulator
FP50-HL, AC/DC input 230 V AC, volume 8 L, temp. range -50-200 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
Aby zapytać o ten produkt Z653276, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
FP50-HL
Julabo 9312650
Parametry
-50-200 °C temp. range
0.2-0.4 bar suction rate
0.4-0.7 bar pump pressure
22-26 L/min pump flow
wydajność chłodnicza
160 W (at -40 °C)
500 W (at -20 °C)
800 W (at 0 °C)
900 W (at 20 °C)
szer. × dł. × głębokość
42 cm × 49 cm × 72 cm
bath opening W × L × depth
18 cm × 12 cm × 15 cm
pojemność
8 L
8 L
8000 mL
masa
57 kg
Opis ogólny
For internal and external temperature applications. All HighTech circulators are capable of monitoring an external system directly with an optional Pt 100 temperature sensor. Safety class 3.
  • ICC = Intelligent Cascade Control
  • Optimum temperature stability with varying systems achieved by the self-tuning controller, adjustable PID control parameters
  • VFD Comfort display, resolution to 0.01°C
  • RS232 and RS485 interface, option: integrated Profibus
  • LCD display (HL model only) for convenient user-guidance, analog/digital setpoint input. Display resolution 0.01 up to 99.99°C
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)