Kluczowe dokumenty
Z566497
ECO funnel system
capacity 4 L, cap diam. 4 in., pkg of 1 ea
Synonim(y):
Lejek ECO, System lejka
Wybierz wielkość
1 EA
1059,40 zł
1059,40 zł
Cena katalogowa1140,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1059,40 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
1059,40 zł
Cena katalogowa1140,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
śr. korka
4 in.
pojemność
4 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Components:
  • 4 in. funnel and cap (red), 38-430
  • 4 L LDPE container
  • Secondary container
  • Base
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1