Kluczowe dokumenty
Z653209
Julabo® economy series refrigerated/heating circulators
F12-ED, AC/DC input 230 V AC, temp. range -20-100 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
F12-ED
Julabo 9116612
dostępność
available only in EU
zakres pomiaru temperatury
-20 - 100 °C
Parametry
-20-100 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
wydajność chłodnicza
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
moc grzałki
2 kw
szer. × dł. × wys.
20 cm × 36 cm × 56 cm
bath opening W × L × depth
13 cm × 15 cm × 13 cm
pojemność
4.5 L
4.5 L
4500 mL
masa
22 kg
Opis ogólny
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Niski poziom hałasu
  • Proporcjonalna kontrola chłodzenia dla wydajnych modeli
  • Zdejmowana kratka wentylacyjna umożliwia wygodne czyszczenie w celu utrzymania wydajności chłodzenia. Brak kratek wentylacyjnych po bokach
  • Automatyczne wyłączanie w przypadku zakłóceń
  • Dostęp do przedniego odpływu
  • Regulowany wyłącznik wysokotemperaturowy/zabezpieczenie przed pracą na sucho
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)