Kluczowe dokumenty
Z610313
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 30 mL , 0.03 mL accuracy
Wybierz wielkość
6 EA
412,00 zł
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
412,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
soda-lime glass
Właściwości
class AS
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hirschmann 1340173
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
520 mm
pojemność
30 mL , 0.03 mL accuracy
kolor
amber graduations
Opis ogólny
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Informacje prawne
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)