Kluczowe dokumenty
Z603996
Binder multifunction drying oven FED series
FED 056, AC/DC input 230 V AC
Synonim(y):
suszarka, suszarka stacjonarna
Wybierz wielkość
1 EA
11 490,00 zł
1 EA
11 490,00 zł
1 EA
11 490,00 zł
11 490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
11 490,00 zł
1 EA
11 490,00 zł
1 EA
11 490,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.76
11 490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
230 V
Właściwości
CE compliant
timer DS control with integrated electronic timer: 0-99.59 hrs and continuous operation
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
FED 056
dostępność
not available in USA and Canada
Parametry
10 above room temperature-30 °C temp. range
pojemność komory wewn.
60 L
wymiary wewnętrzne dł. × szer. × wys.
345 mm × 400 mm × 440 mm
dł. × szer. × wys. na zewnątrz
565 mm × 560 mm × 625 mm
masa
40 kg
Opis ogólny
With a multitude of setting options for the most diverse parameters and wide range of options and accessories the FED series are almost unlimited in their efficiency and particularly adaptable to frequently changing thermal requirements.
Digitally controlled air turbines for simulation of natural convection or powerful heating. For special thermal tasks, the heating characteristics can be individually adapted by means of the ramp function and the adjustable heat capacity.
The units can be operated safetly and conveniently using extremely simple menu guidance.
  • Heating chambers with forced convection
  • APT.Line Preheating chamber technology
  • Powerful air turbine
  • 2 chrome plated shelves
  • Digital temperature setting with ramp fucntion
  • Temperature safety device CI.2
  • Adjustable ventilation by means of rear exhaust duct diameter 50 mm with ventilation flap and front ventilation slide
  • Ethernet interface
  • comes with USB port for recording data
  • Unit supplied with solid door (door with window optional)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)