Z630713
Binder drying oven FD series
FD 23, RS422 interface: no
Synonim(y):
benchtop drying oven, drying oven
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V
Właściwości
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
FD 23
dostępność
available only in EU
Parametry
5-300 °C temp. range
dł. × szer. × wys.
433 mm × 516 mm × 492 mm
pojemność komory wewn.
23 L
szer. × śr. × wys. wewnątrz
222 mm × 300 mm × 280 mm
masa
33 kg
Opis ogólny
- Hot air sterilizers with forced convection
- 2 chrome plated shelves
- Temperature safety device CI.2