Kluczowe dokumenty
Z569933
Sigma-Aldrich
Chem-FLEX transfer line with male and female Luer connectors
tube L 60 in.
Wybierz wielkość
1 EA
530,00 zł
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
530,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
dł. probówki
60 in.
Opis ogólny
Jeden męski i jeden żeński łącznik Luer Lock z chromowanymi mosiężnymi korpusami są połączone z rurkami Chem-Flex 106 za pomocą nylonowych zacisków. Rurki Chem-Flex zostały opracowane przez firmę Aldrich z myślą o bezpiecznym przesyłaniu agresywnych rozpuszczalników, cieczy wrażliwych na działanie powietrza i gazów.
Cechy rurek Chem-Flex:
Chemicznie obojętna, cienkościenna rurka wewnętrzna z PTFE połączona z przezroczystą rurką zewnętrzną z PVC zapewnia wyjątkowo mocne, elastyczne linie przesyłowe, które są odporne na zgniatanie i załamywanie.
  • Złączki Luer na końcach rurki umożliwiają łatwe podłączenie do
  • Kraników i zaworów
  • Igieł o różnych długościach i średnicach
  • Strzykawek i pomp
Zastosowania:
  • Przenoszenie cieczy pod ciśnieniem - za pomocą igieł Luer, zaworów odcinających
  • Dodawanie odczynników do reakcji - za pomocą igły Luer, zaworu odcinającego, strzykawki lub pompy strzykawkowej
Informacje prawne
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)