Merck
Z281778
Sigma-Aldrich
Chem-FLEX transfer line
tube L 120 in.
Wybierz wielkość
1 EA
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
636,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
dł. probówki
120 in.
Opis ogólny
Two 12 gauge SS needles (6 and 18 in.) are connected to the CHEM-FLEX 106 tubing with nylon clamps. Liquids contact only PTFE and SS during transfers. For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie.
The nylon clamps are replaceable, see Z224170.
Please note: To see all 58 stainless steel 304 syringe needles with non-coring points click here
Informacje prawne
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)