Kluczowe dokumenty
Z569372
Sigma-Aldrich
Aldrich® ColorSpec® NMR tubes
tube diam. × L 5 mm × 8 in., precision, color-coded red, frequency 500 MHz
Synonim(y):
Aldrich nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Wybierz wielkość
5 EA
755,00 zł
755,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
755,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
755,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass Type 1
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
Parametry
500 MHz frequency
koncentryczność × wygięcie
25 μm × 13 μm
probówka śr. × dł.
5 mm × 8 in.
grubość ścianki
0.38 mm
kolor
color-coded red
Opis ogólny
This new range of premium quality NMR sample tubes feature color-coded banding and caps and a MHz rating that allows instant visual identification to tube grade and application. No more mix ups after cleaning.
Precision grade NMR tubes are made from Type I, Class A, thin-wall (0.38 mm) borosilicate glass for compatibility with ground joints, valves and vacuum racks. They are precision ground and highly polished for spinning stability and highest resolution for any NMR spectroscopy application.
Thrift and disposable grade tubes are made from Type I, Class B, medium wall (0.43 mm) borosilicate glass. Disposable NMR tubes include the caps.
  • Color coded banding and caps indicate tube grade
  • MHz rating imprinted on every tube
  • Marking spot
  • Caps are supplied in separate bags of 100
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ColorSpec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)