NORS5500MW7
Norell® Select Series™ 5 mm NMR tubes medium wall
frequency 500 MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-5-500-MW-7
Parametry
500 MHz frequency
Długość
7 in.
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.8 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Norell medium wall (0.8 mm) NMR tubes offer added protection from breakage, either through rapid changes in temperature or pressure, or from mishandling. Recommended for use in autosampling systems for NMR spectroscopy.
Informacje prawne
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.