Kluczowe dokumenty
Z561819
IKA® KS 260 basic and control shakers
KS 260 basic, compact flat orbital shaker, 115 V
Synonim(y):
Wytrząsarki tłokowe, wytrząsarki laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
Produkt Z561819 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
wejście AC/DC
115 V AC
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 2980201
dostępność
not available in EU
szer. × wys. × śr.
360 mm × 98 mm × 420 mm
masa
8.5 kg
Opis ogólny
Note: Requires AS 260.1 (Z341908), AS 260.2 (Z341916) or AS 260.3 (Z341924) to hold bottles, dishes, flasks etc.
IKA® KS 260 Basic and Digital Shakers
  • Type of Movement: orbital
  • Shaking Motion: circular
  • Operating Mode: timer and continuous operation
  • Timer Display: LED line
  • Digital display makes it possible to read the speed, timer function and operating modes
  • Speed Range: 0-500 rpm
  • Voltage: 115 V / 230 V Models
  • RS 232 Interface
  • Wide range of attachment combinations (sold separately) makes it possible to use almost all shapes and sizes of vessel
Cechy i korzyści
  • Kompaktowa, płaska wytrząsarka z idealnym ruchem obrotowym, dla maksymalnej wagi wytrząsania 7,5 kg.
  • Elektroniczna regulacja prędkości i timera
  • Wyświetlacz LED do regulacji prędkości i czasu
  • Szeroki zakres kombinacji przystawek umożliwia korzystanie z niemal wszystkich kształtów i rozmiarów naczyń
  • Przystawki nie wchodzą w skład zestawu, należy je zamawiać osobno
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)