Kluczowe dokumenty
Z561575
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -20-150 °C, immersion L 305 mm, glass
Wybierz wielkość
1 EA
935,00 zł
935,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
935,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
935,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
spirit-filled
Właściwości
subdivision 1.0 °C
producent / nazwa handlowa
Thermco Products, Inc.
zakres pomiaru temperatury
-20-150 °C
Opis ogólny
Przedłużone zanurzenie dla głębokich kolb lub czajników.
Informacje prawne
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)