Kluczowe dokumenty
Z557412
WĘŻOWNICA CHŁODZĄCA JULABO DO WYTRZĄSANIA W ŁAŹNI WODNEJ
pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970416
Opis ogólny
Wężownica chłodząca do doposażenia łaźni wodnych z wytrząsaniem SW22/SW23. Wężownicę chłodzącą wkręca się do łaźni wodnej przez zawór spustowy. Po zainstalowaniu, łaźnia może pracować w temperaturze bliskiej lub nieco niższej od temperatury otoczenia.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)