Merck
Z551635
Chemat dispenser
AC/DC input 120 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
opis
air 80-100 psi
producent / nazwa handlowa
Chemat
dostępność
not available in EU
szer. × wys. × śr.
8 1/4 in. × 9 1/2 in. × 4 in.
Opis ogólny
Standard syringe included with dispenser has clear barrel and is 55mL capacity.
Air port: quick-connect
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1