Kluczowe dokumenty
Z424560
Controlled purge system for Plas-Labs glovebox
Euro plug
About This Item
Kod UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800-CPS/EXP (Euro)
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru
resolution: 0.01
Parametry
0-20 flow rate (SCFH)
wys. × szer. × śr.
7 1/2 in. × 8 1/4 in. × 9.0 in., overall
Opis ogólny
Utrzymuje niewielkie nadciśnienie w każdej komorze rękawicowej Plas-Labs. Ten samoregulujący system oczyszczania kontroluje zużycie azotu (gazu obojętnego) poprzez regulację natężenia przepływu. Zintegrowany czujnik wilgotności stale monitoruje poziom wilgotności wewnętrznej. Jeśli wilgotność wewnątrz komory spadnie poniżej regulowanej wartości zadanej, sterownik przełącza się na wysoki przepływ gazu. Po przywróceniu żądanej wilgotności sterownik wznawia niski przepływ gazu. Podstawowe funkcje obejmują: programowalny sterownik logiczny, czujnik wilgotności, obudowa z czarnego materiału, dwa ręcznie regulowane pokrętła wysokiego i niskiego przepływu gazu, alarm dźwiękowy, timer, zawór elektromagnetyczny, złączki zaciskowe ze stali nierdzewnej do podłączenia przewodu gazowego.
Zakres wilgotności: 0-100%
Dokładność: 0,5% dla pełnej skali
Dokładność nastawy: 0,1% dla pełnej skali
Przyłącze gazu: 3,1 mm NPT(1/8 cala NPT)
Ciśnienie wlotowe gazu: 4 psi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)