Kluczowe dokumenty
Z118540
Sigma-Aldrich
Scienceware® drying tubes
L 4 in.
Wybierz wielkość
12 EA
216,00 zł
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
216,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
colorless tube
natural tube
polyethylene tube
polyethylene tube
polypropylene connector
polypropylene connector
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
neck thread PUSH FIT
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19960-0000
Długość
4 in.
Śr. złącza
6.4 - 9.5 mm
probówka śr. wewn. × śr. zewn.
16 mm ( 5/8 in.) × 19 mm ( 3/4 in.)
probówka śr.
16 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
The Scienceware drying tubes are opaque allowing the color change to be easily observed when using indicating desiccant. They are made of shatter-proof polyethylene and have polypropylene tubing connectors.
Connectors are 7/8 in. long and fit 1/4 to 3/8 in. I.D. tubing.
Includes two tubing connectors with each tube.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Do the Scienceware® brand polypropylene products contain any leachable material?
    1 answer
    1. Although Bel-Art does not specifically test their Scienceware® brand polypropylene products, they have no evidence of any problems with leachable material in the polypropylene.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.