Kluczowe dokumenty
Z549436
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, 90° bend, O.D. × H 25 mm × 150 mm
Synonim(y):
bąbelki
Wybierz wielkość
1 EA
251,30 zł
251,30 zł
Cena katalogowa359,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
251,30 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
251,30 zł
Cena katalogowa359,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
śr. zewn. × wys.
25 mm × 150 mm
śr. zewn. wlotu
13 mm
Opis ogólny
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)