Kluczowe dokumenty
Z549053
Sigma-Aldrich
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
Wybierz wielkość
1 EA
965,00 zł
965,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
965,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
965,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter osłony przeciwbryzgowej 1143 znacznie zmniejsza przenoszenie piany w wyniku spieniania lub uderzenia. Ponieważ otwór odpowietrzający znajduje się na górze, pianka nie może dostać się wyżej do skraplacza.
Zastosowanie
Adapter przeciwbryzgowy 1143 jest idealny do stosowania z rozpuszczalnikami, które nadmiernie się pienią podczas odparowywania obrotowego. Wewnętrzna rurka parowa jest uszczelniona w górnej części pułapki, aby zapobiec przedostawaniu się piany do skraplacza.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)