Merck
Z530956
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 100 mm, joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS14/20
wys. całkowita
100 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC