Kluczowe dokumenty
Z530948
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 60 mm, joint: ST/NS 14/20
Wybierz wielkość
1 EA
359,00 zł
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
359,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS14/20
wys. całkowita
60 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)