Kluczowe dokumenty
Z693375
Shigemi 5 mm Symmetrical NMR microtube assembly
matched with CD3OD, bottom L 8 mm
Synonim(y):
NMR sample tubes, NMR tubes, Shigemi NMR tubes
Wybierz wielkość
1 EA
1250,00 zł
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1250,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass tube
producent / nazwa handlowa
Shigemi MMS-005B
Parametry
900 MHz frequency
dł. dna
8 mm
probówka zewnętrzna dł. × śr. zewn.
180.0 mm × 4.965 mm
śr. zewn. probówki zewnętrznej
5 mm
rozmiar
180 mm
probówka śr.
5 mm
wkładka dł. × śr. zewn.
190.0 mm × 4.1 mm
Opis ogólny
Shigemi NMR microtubes offer high precision quality in NMR spectroscopy. The NMR microtubes are made out of a special type of hard glass wtih excellent chemical durability, and are magnetic susceptibility matched to each of the solvents they are identified with.
The Symmetrical NMR microtube consists of outer tube and insert with these features:
  • Magnetic susceptibility matched to a variety of solvents for the best resolution in these solvents using minimal amount of sample
  • The small sample size will not affect the spectral resolution or the sidebands
  • Each microtube assembly consists of an insert and an outer sample tube
  • Suitable for 900 MHz NMR instruments
Choose a bottom length that most closely matches the probe coil.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)