Z529354
Shigemi 5 mm Symmetrical NMR microtube assembly
matched with CDCl3, bottom L 12 mm
Synonim(y):
Shigemi nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Wybierz wielkość
1049,32 zł
Cena katalogowa1130,00 złZaoszczędź 7%Wybierz wielkość
About This Item
1049,32 zł
Cena katalogowa1130,00 złZaoszczędź 7%Polecane produkty
Materiały
glass tube
producent / nazwa handlowa
Shigemi CMS-005J
Parametry
900 MHz frequency
dł. dna
12 mm
probówka zewnętrzna dł. × śr. zewn.
180.0 mm × 4.965 mm
śr. zewn. probówki zewnętrznej
5 mm
rozmiar
180 mm
probówka śr.
5 mm
wkładka dł. × śr. zewn.
190.0 mm × 4.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Symmetrical NMR microtube consists of outer tube and insert with these features:
- Magnetic susceptibility matched to a variety of solvents for the best resolution in these solvents using minimal amount of sample
- The small sample size will not affect the spectral resolution or the sidebands
- Each microtube assembly consists of an insert and an outer sample tube
- Suitable for 900 MHz NMR instruments
Choose a bottom length that most closely matches the probe coil.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)