Kluczowe dokumenty
Z173568
Sigma-Aldrich
Aldrich® Luer lock adapter
female joint: ST/NS 24/40 to male Luer lock
Wybierz wielkość
1 EA
657,00 zł
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
657,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
female joint: ST/NS24/40 to male Luer lock
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Permits fitting of standard glassware with needles for air-sensitive transfer, etc.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)