Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Z513385
Micro spatulas
flat rounded/tapered ends, L 7 in. (178 mm)
Wybierz wielkość
577,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
577,00 zł
Polecane produkty
Materiały
nickel-stainless steel
opakowanie
pkg of 12 ea
Długość
7 in. (178 mm)
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?