Merck
Z510831
Sigma-Aldrich
Connecting Adapter
female joint: ST/NS 24/40, thread size 20-400
Synonim(y):
747130-2024
Wybierz wielkość
1 EA
292,00 zł
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
292,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rozmiar gwintu
20-400
Połączenie
female joint: ST/NS24/40
Opis ogólny
Connects ground joint glassware to threaded microscale component or sample vials. Excellent for use with splash-guards to recover small quantities of material during rotary evaporation. Order threaded vial connectors separately.
Cechy i korzyści
  • Akcesorium do zestawów gwintowanych MICROFLEX w mikroskali
  • Łączy zewnętrzne złącze uziemiające Standard Taper z gwintem GPI wewnętrznego złącza uziemiającego
  • Wykonane z 33-krotnie rozszerzalnego, niskoparoprzepuszczalnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)